About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO7
CAS号:
分子量:
211.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
推荐产品
表单
solid
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO7/c8-2-4(10)6(12)5(11)3(9)1-7(13)14/h3-6,8-12H,1-2H2
InChI key
HOFCJTOUEGMYBT-UHFFFAOYSA-N
应用
1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol (DN-Man) is use as a voltammetric, in differential pulse voltammetry (DPV), reagent for monitoring blood-brain barrier (BBB) transport.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3