Merck
D3638
Sigma-Aldrich
2′,5′-二羟基苯乙酮
别名:
2,5-二羟基苯乙酮, 2,5-二羟基苯基甲基酮, 2-乙酰基-1,4-二羟基苯, 2-乙酰氢醌, 奎乙酰苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3COCH3
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
637903
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)