Merck
D2764
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H74O5
CAS号:
分子量:
659.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCc1ccccc1)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)