Merck
D2418
Sigma-Aldrich
Denatonium saccharide
≥95% (perchloric acid titration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H33N3O4S
CAS号:
分子量:
507.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (perchloric acid titration)
SMILES 字串
O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4
InChI
1S/C21H28N2O.C7H5NO3S/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
AOVWCKBXCSVODH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)