化驗
≥95% (perchloric acid titration)
SMILES 字串
O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4
InChI
1S/C21H28N2O.C7H5NO3S/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
AOVWCKBXCSVODH-UHFFFAOYSA-N