Merck
D2281
Sigma-Aldrich
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein Hydrochloride–Celite®
suitable for protein labeling
别名:
DTAF
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
標籤範圍
~10% DTAF
適合性
suitable for protein labeling
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.OC(=O)c1cc(Nc2nc(Cl)nc(Cl)n2)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
法律資訊
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.