Merck
D2130
Sigma-Aldrich
N,O-Di(DNP)-L-tyrosine
别名:
N,O-Di(2,4-dinitrophenyl)-L-tyrosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H15N5O11
CAS号:
分子量:
513.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(Cc1ccc(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)cc1)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C21H15N5O11/c27-21(28)17(22-16-7-3-13(23(29)30)10-18(16)25(33)34)9-12-1-5-15(6-2-12)37-20-8-4-14(24(31)32)11-19(20)26(35)36/h1-8,10-11,17,22H,9H2,(H,27,28)
InChI 密鑰
XLKWITSYWZVKMC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3