About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20N2O5S · C6H13N
CAS号:
分子量:
451.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC1CCCCC1.C[C@@H](O)[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O5S.C6H13N/c1-10(19)15(16(20)21)17-24(22,23)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)18(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,15,17,19H,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t10-,15+;/m1./s1
InChI key
QTBHJGKTOJYJOW-VSLILLSYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3