Merck
D2005
Sigma-Aldrich
DNP-L-tryptophan
别名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-tryptophan
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14N4O6
CAS号:
分子量:
370.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O