主要文件
D0897
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromofolic acid
~96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H17Br2N7O6
CAS号:
分子量:
599.19
UNSPSC代码:
12352200
方案
~96%
储存温度
−20°C
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)