主要文件
D0750
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-glutamic acid bis(cyclohexylammonium) salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N2O6S · 2C6H13N
CAS号:
分子量:
578.76
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.C3CCC(CC3)NC4CCCCC4.CN(C)c5cccc6c(cccc56)S(=O)(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O6S.2C12H23N/c1-19(2)14-7-3-6-12-11(14)5-4-8-15(12)26(24,25)18-13(17(22)23)9-10-16(20)21;2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-8,13,18H,9-10H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23);2*11-13H,1-10H2/t13-;;/m0../s1
InChI key
WSDYWOBTDRXBJG-GXKRWWSZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)