Merck
D026
Sigma-Aldrich
Pargyline 盐酸盐
别名:
N-甲基-N-2-丙炔基苄胺 盐酸盐, N-甲基-N-丙炔基苄胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
CAS号:
分子量:
195.69
Beilstein:
3699487
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
mp
160-163 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
InChI 密鑰
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
选择性 MAO-B 抑制剂。
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves