主要文件
CLS8673
Corning® Storage Box for 1-2 mL 2D Barcoded Cryogenic Vials
holds 81 vials, 9 x 9 array, white polycarbonate
别名:
Corning vial accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123304
NACRES:
NB.13
物料
white polycarbonate
尺寸
132 mm × 132 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)