主要文件
CLS8670
Corning® 内旋冻存管
capacity 2.0 mL, 1D and 2D barcodes
别名:
cryovials
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121704
NACRES:
NB.13
物料
natural polypropylene tube
orange polyethylene cap
round bottom
silicone washer
无菌性
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterile
特点
self-standing
包装
pack of 50 ea
case of 500 ea
制造商/商品名称
Corning 8670
技术
cryopreservation: suitable
容量
2.0 mL
尺寸
48.7 mm × 10.5 mm
颜色
natural
适用性
suitable for (cryogenic vial)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特点和优势
  • 这些冻存管用聚丙烯生产,能够经受住-196 °C的温度。
  • 冻存管的硅橡胶垫圈或O型圈实现安全密封。
  • 具有颜色编码刻度。
  • 所有可立冻存管均采用特殊的底座设计,可锁定在冻存架和托盘中,便于单手操作。
  • 包括易读的黑色刻度,用于精确的体积测量。
  • 大标记点用于识别样品和实验参数
  • 不含任何可检出的RNase/DNase
  • 用伽马射线消毒
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)