主要文件
CLS6120P30
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
别名:
conical funnel, squibb separatory funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
物料
polypropylene
描述
with short stem
包装
pack of 24 ea
制造商/商品名称
Corning 6120P-30
直径
30 mm
柱长度 × 高度 × 外径
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)