主要文件
CLS4867
康宁®通用适配移液器吸头
100-1000 μL universal fit racked pipet tips, blue, non-sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
物料
blue tip
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
100 Tips/Rack
包装
pack of 100
制造商/商品名称
Corning 4867
体积范围
100-1000 μL
体积
100—1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
康宁®通用适配移液器吸头
康宁通用适配聚丙烯移液器吸头,经设计可与所有主要品牌移液器适配,并具有锥型吸嘴有助于液体精确转移。所有盒装吸头均经认证无 RNase/DNase,无热原。
  • 与所有主要品牌的移液器适配
  • 锥型吸嘴有助于液体精确转移
  • 经认证无 RNase/DNase,无热原
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.