Merck
CLS4826
Corning®微量移液器吸头
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
natural tip
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
包裝
rack of 96
製造商/商標名
Corning 4826
容積範圍
0.1-10 μL
相容性
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Microvolume 吸头性能准确、可靠,适用于主要品牌的超级移液器。所有盒式吸头均经过认证,不含 RNase/DNase,无热原。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.