主要文件
CLS4806
康宁®通用适配移液器吸头
1-200 μL universal fit stack rack pipet tips, natural, non-sterile, 10 racks/case, 4800 tips/case
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
物料
natural tip
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
包装
rack of 480
制造商/商品名称
Corning 4806
体积范围
1-200 μL
体积
1—200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
康宁®通用适配移液器吸头
康宁通用适配聚丙烯移液器吸头,经设计可与所有主要品牌移液器适配,并具有锥型吸嘴有助于液体精确转移。所有盒装吸头均经认证无 RNase/DNase,无热原。
  • 与所有主要品牌的移液器适配
  • 锥型吸嘴有助于液体精确转移
  • 经认证无 RNase/DNase,无热原
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)