主要文件
CLS4594
Corning® 96 孔板
black/clear bottom, Fibronectin, lid, non-sterile
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
物料
black/clear bottom
无菌性
non-sterile
特点
lid
Fibronectin
制造商/商品名称
Corning 4594
尺寸
96 wells
适用性
suitable for (cell cuture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
这些板是通用测定板,非常适合基于溶液的测定(即血凝反应或沉淀测定)、连续稀释和一般储存应用。
特点和优势
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, for sharp, clear images and minimal background in fluorescent assays
  • Opaque walls of microplates minimize well-to-well cross-talk
  • Optically clear flat bottom for direct microscopic viewing
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)