主要文件
CLS432083
Extension Collar, for Corning® CoolBox XT System
purple
别名:
Corning Coolcell accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123304
NACRES:
NB.12
包装
pkg of 1
制造商/商品名称
Corning 432083
长度 × 宽度 × 高度
14.0 cm × 9.4 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
颜色
purple
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
法律信息
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)