主要文件
CLS431518
Corning ®锥形细胞培养瓶,带汲取管的0.2μ通气孔
2L Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, flat bottom, tubing I.D. ¼ in., polycarbonate, sterile, 3/cs
别名:
cell culture flasks, conical flasks, shaker flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.43
物料
flat bottom flask
orange polypropylene cap
polycarbonate (medical grade)
polypropylene cap
wide-mouth
wide-mouth neck
描述
flat bottom, Erlenmeyer flask
无菌性
sterile
特点
cap
closure type Vented cap
包装
pack of 1
case of 3
制造商/商品名称
Corning 431518
容量
2 L
管尺寸
~50 mL
管道内径
1/4 in.
体积
2 L
20000 mL
工作体积
2 L
2000 mL
适用性
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Corning®聚碳酸酯Erlenmeyer细胞培养瓶可作为全封闭系统解决方案。
  • 预组装的传输帽有两个端口。一个端口末端为0.2 μm过滤器,另一个端口是耐化学品、热密封的软管,末端为医疗塑料耦合器(MPC)快速接头。
  • 浸管到达烧瓶底部,轻松完成液体处理过程的无菌转移。
  • 该系统经伽马辐射消毒且无热原。
其他说明
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)