Merck
CLS431479
Corning® Spin-X® UF浓缩管
Spin-X UF 500 for samples up to 500uL; 30K MWCO
别名:
centrifuge columns, desalting columns
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
NACRES:
NB.24
材料
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
描述
white, polypropylene screw cap
無菌
non-sterile
包裝
case of 25 ea
製造商/商標名
Corning 431479
高度 × 直徑
50 mm × 11 mm
膜表面積
0.5 cm2
管尺寸
2.2 mL
有效容積
0.5 mL
孔徑
30 kDa MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning Spin-X UF浓缩器:
  • Corning® Spin-X® UF离心浓缩器为浓缩或脱盐蛋白质及其他生物分子提供了一种简单的一步法过程,具有90%或更高的回收率
  • 即使在装有颗粒的溶液中,这种垂直膜的设计和窄通道过滤室也可最大程度地减少膜污染并实现快捷的高速浓缩
  • 集成的死角止动设计消除了旋转至干燥的风险; 无需重新旋转
  • 三种尺寸可供选择以获得更大的灵活性:Spin-X UF 500用于最高500 μL的样品、Spin-X UF 6用于最高6mL的样品、Spin-X UF 20用于最高20 mL的样品(使用固定角转子时为14 mL)
  • 低结合聚醚砜(PES)膜有5种截留分子量(MWCO):5K,10K,30K,50K和100K,以满足您所有的集中需求。:选择比要浓缩的蛋白小二分之一到三分之一的MWCO
  • MWCO和刻度就印在了浓缩器管的旁边以避免混淆
总结:
  • Spin-X UF 500用于最高500 μL的样品
  • Spin-X UF 6用于最高6 mL的样品
  • Spin-X UF 20用于最高20 mL的样品(使用固定角转子时为14 mL)
注意:Spin-X UF 500浓缩器需要固定角转子。最小转子角度是40º
Note: Spin-X UF 500 concentrators require fixed angle rotors (minimum rotor angle is 40º)
應用
Corning Spin-X UF浓缩器的关键应用:
  • 蛋白、酶、单克隆抗体、免疫球蛋白的浓缩和脱盐
  • 去除标记的氨基酸和核苷酸
  • 样品的去蛋白化
  • HPLC样品制备
  • 从细胞培养上清、裂解液中回收生物分子
  • 从细胞培养基中浓缩病毒
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.