主要文件
CLS431470
Corning® 15 mL离心管
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ no cap, sterile, natural, 500/cs
别名:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.14
物料
conical bottom tube
polypropylene
无菌性
sterile
特点
RCF 12000 × g
cap: no
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
包装
pack of 25
case of 500
制造商/商品名称
Corning 431470
参数
12000 × g max. RCF
外径 × 长度
17.5 mm × 118.5 mm
容量
15 mL
颜色
clear
natural
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning® 一次性15 mL离心管可提供配有传统的密封盖帽的透明聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)管,或配有密封盖帽或新的CentriStar 盖帽的聚丙烯(PP)管。
CentriStar 盖帽有一个易开/关的顶部,并提供先进的人体工学与更广泛的滚花和滚边设计。所有的管子均提供一系列包装规格。
  • 无菌,经过无热原和无DNase/RNase认证
  • 黑色印刷渐变和大的白色标记区域
  • PET管的最大RCF为3600 xg
法律信息
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)