主要文件
CLS431401
康宁®锥形折叠式细胞培养瓶
500 mL Erlenmeyer Flask w/ Vented Cap, polycarbonate, sterile, 25/cs
别名:
Corning Erlenmeyer flasks, baffled cell culture flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
物料
flat bottom flask
polycarbonate flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
cap
disposable
graduations 50 mL
graduations
包装
pack of 1
case of 25
制造商/商品名称
Corning 431401
培养瓶容量
500 mL
颈直径
43 mm
适用性
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
康宁®锥形折叠式细胞培养瓶
康宁折叠式锥形瓶是无菌的、一次性的,非常适合所有摇床培养应用以及液体处理和储存。与所有康宁培养瓶一样,经认证,培养瓶无热原且无菌。125 mL 至 1 L 培养瓶可配有标准双位塞密封盖或过滤通气盖。2 L 和 3 L 培养瓶可配有通气盖。
特点和优点:
更结实
  • 聚碳酸酯结构:USP VI 级材料具有极好的光学清晰度和机械强度
  • 与玻璃不同,培养瓶在跌落时不会破裂
更可靠
  • 无 rna 酶和 dna 酶
  • 精确的模制刻度
  • 通风盖选项,用于连续气体交换,同时确保无菌性并防止泄漏
  • 单独包装和辐照灭菌
  • 所有培养瓶的最高无菌保证水平 (SAL) 均为 10-6
  • 经认证无热原
  • 由光学透明聚碳酸酯制成
  • 适用于摇床培养应用
  • 通气盖,可用于需要无菌气体交换的应用
  • 经伽马辐照灭菌,经认证无热原
备注:培养瓶可与康宁 LSE 轨道摇床配合使用
其他说明
查看所有锥形瓶
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)