物料
cap (Internal threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
无菌性
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
特点
bottom round
seal washer
self-standing
包装
pack of 50 ea
case of 500 ea
制造商/商品名称
Corning 430491
参数
-196 °C min. temp.
技术
cryopreservation: suitable
容量
4.0 mL
颜色
natural
配件
cap (Internal Thread)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
- 这些冻存管用聚丙烯生产,能够经受住-196 °C的温度。
- 冻存管的硅橡胶垫圈或O型圈实现安全密封。
- 具有颜色编码刻度。
- 所有可立冻存管均采用特殊的底座设计,可锁定在冻存架和托盘中,便于单手操作。
- 包括易读的黑色刻度,用于精确的体积测量。
- 大标记点用于识别样品和实验参数
- 不含任何可检出的RNase/DNase
- 用伽马射线消毒
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.