一般描述
Costar的1×8联管预先组装在一个“鸡蛋板条箱”式96孔条支架上。管条仅可以一种方式安装在支架上,排除了安装定位错误。如果需要盖板,缺口盖板适合完全组装的支架。
应用
Corning 1 x 8 Stripwell 板已用于 ELISA 和竞争性生物淘洗(biopanning )实验 在这些实验中,这些培养板涂布了能够检测和鉴别各种蛋白质和抗体的特定抗体。
特点和优势
- Corning 1 x 8 Stripwell™ 板由透明聚苯乙烯制成。
- 这些培养板为平底,不带盖。
- 这些培养板的表面非常适合酶免疫测定/放射免疫 (RIA) 测定。
- Corning 1 x 8 Stripwell 板经过特定剂量的伽马射线辐照,这种剂量经验证可以使表面与蛋白质稳固结合。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
Development of an ELISA Method to Differentiate Animals Infected with Wild-Type African Swine Fever Viruses and Attenuated HLJ/18-7GD Vaccine Candidate
Lulu Wang, et al.
Viruses (2022)
A Competitive Panning Method Reveals an Anti-SARS-CoV-2 Nanobody Specific for an RBD-ACE2 Binding Site
Siqi He, et al.
Vaccine (2023)