主要文件
CLS3732
Corning® CellSTACK®排气盖
universal cap, diam. 33 mm, sterile
别名:
cell culture chamber accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.13
物料
screw top orange high-density polyethylene cap
无菌性
sterile
包装
pack of 4 ea
制造商/商品名称
Corning 3732
直径
33 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
可用于填充、排气、堆叠和操作。
  • 33 mm polyethylene threaded cap
  • Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Double bagged
法律信息
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)