主要文件
CLS3650
Corning® 96孔NBS 微孔板
flat bottom, black polystyrene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
别名:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
round clear wells
无菌性
non-sterile
non-sterile
特点
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
pack of 25
bag of 25 ×
制造商/商品名称
Corning 3650
最大体积
360 μL
尺寸
96 wells
工作体积
200 μL
颜色
black
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
NBS (non-binding surface)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 底部比传统聚苯乙烯板薄 60%,产生较低的背景荧光,读数可低至 340 nm
  • 设计用于减少荧光测定过程中的孔间串扰
  • 非结合 (NBS) 表面是一种 Corning 专有处理技术,用于聚苯乙烯微孔板,以产生非离子亲水表面(聚氧化乙烯样),从而最大限度地减少分子相互作用
  • 理想情况是在低浓度下减少蛋白质和核酸结合,并增加测定信噪比
  • 不带盖,单独提供盖
  • 推荐工作体积为 75 至 200μL
  • 符合标准微孔板的规格和尺寸
非结合表面(NBS)多孔板具有一种经过修饰的聚合物表面(PS),它可产生非离子性亲水表面(类聚环氧乙烷),因此可最大程度地减少生物相互作用并提高信噪比。已有结果表明NBS能够显着降低蛋白和核酸与聚合物的结合(<2 ng/cm2;与PS & PP表面相比90%以上的蛋白结合下降),维持酶活性并抑制多种细胞系的粘附。 这些用于检测板的全新表面技术非常适用于均相检测,如闪烁亲近检测(SPA)。除了20倍的信噪比提高外,特定的检测也展现出了更好的灵敏度和特异性。对于96孔板推荐的工作体积高至75 μL to 200 μL,而对于384孔板则为20μL to 80 μL。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ujwal Patil et al.
Biosensors & bioelectronics, 165, 112327-112327 (2020-07-31)
Purification of therapeutic monoclonal antibodies usually involves a protein A affinity capture step. Because column breakthrough of antibody in complex, UV-absorbing culture fluid cannot be readily detected in real time, processes are designed so conservatively that column capacity is usually