主要文件
CLS3330
Corning® CellBIND® Surface CellSTACK® 细胞培养室
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 1 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 8
别名:
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.13
物料
orange high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
short neck
无菌性
sterile
特点
cap vented
graduations
包装
pack of 1
case of 8
制造商/商品名称
Corning 3330
表面积
636 cm2
工作体积
125-190 mL
适用性
suitable for (scale-up cell culture)
吸附类型
CellBIND® surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning CellBIND 表面通过微波工艺生产,使得更亲水的表面提供更一致、均匀的细胞附着,增加细胞生长和产量。CellBIND 可在复杂条件下(包括低血清或无血清培养基)增强细胞附着和生长。
酶解溶液和非酶解溶液都已用于从 CellBIND 表面去除和收获细胞,由于细胞附着强度提高,不建议进行刮擦。
CellSTACK 室是细胞培养规模扩大的理想选择,可提供107 - 109的细胞产量,是多滚瓶或旋转瓶的有用替代品。
  • 细胞培养扩增的理想选择
  • 多个滚瓶或旋转瓶的有用替代品
  • 高机械强度和结构完整性
  • 100% 经过泄漏测试
  • 通过γ辐射进行无热原认证和灭菌,依据现代制造方法属于低微粒污染
  • 易于使用的广口设计,带螺纹盖和通气盖
  • 可直接进入腔室底部,提供更多无菌转移培养基和培养物选项
特点和优势
  • 包含636cm2 细胞生长区域
  • 两个26mm直径的灌装口允许直接进入腔室底部,从而在完全封闭的系统中进行倾倒、移液或通过管道实现无菌灌装和排空,以提供更大的灵活性
  • 标准33mm螺纹盖带有0.2μm孔不可润湿膜,其直接密封于盖子上,允许气体交换,但同时也最大限度地降低了污染风险
  • 可选的33mm螺纹盖可提供整体密封的USP VI级认证的C-FLEX 管,以允许研究人员直接进行无菌转移培养基和细胞
  • USP VI级聚苯乙烯具有出色的光学透明度和机械强度
  • 已通过γ射线灭菌和无热原认证
  • 在发货前已100%进行泄漏测试
  • 经过CellBIND表面处理,可增强细胞附着力。
法律信息
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)