主要文件
CLS2980244
Corning® 盖玻片
rectangular, No. 11/2, W × L 24 mm × 40 mm
别名:
coverslips, glass covers, slide covers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.16
物料
borosilicate glass
rectangular
包装
pack of 100 ea
case of 1000 ea
制造商/商品名称
Corning 2980-244
宽度 × 长度
24 mm × 40 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • Corning® 盖玻片由光学透明的硼硅酸盐玻璃制成。
  • 耐化学腐蚀的盖玻片不受风化或表面附着的影响。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)