主要文件
CLS2510
Corning® 1×8联管 96孔板
Sulfhydryl-BIND surface
别名:
1 x 8 strip plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
flat bottom clear polystyrene (96-well)
包装
plate of 12 strips
制造商/商品名称
Corning 2510
尺寸
96 wells
孔工作体积
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
颜色
clear
适用性
suitable for (cell cuture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Costar的1×8联管预先组装在一个“鸡蛋板条箱”式96孔条支架上。管条仅可以一种方式安装在支架上,排除了安装定位错误。如果需要盖板,缺口盖板适合完全组装的支架。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)