Merck
CLS2483
Corning® 1×8联管 96孔板
low volume, high binding surface, black
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
black polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round black wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
plate of 12 strips
製造商/商標名
Corning 2483
尺寸
96 wells
孔容積
190 μL
孔有效容積
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
顏色
black
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Costar的1×8联管预先组装在一个“鸡蛋板条箱”式96孔条支架上。管条仅可以一种方式安装在支架上,排除了安装定位错误。如果需要盖板,缺口盖板适合完全组装的支架。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.