主要文件
CLS168640100
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 100 mm
别名:
storage vessel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特点
cap
制造商/商品名称
Corning 1686-40100
容量
92 mL
直径× 高度
40 mm × 100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)