product name
U2OS细胞GFP-NUP98,
生物源
human female bone (Source Disease: Bone osteosarcoma)
OMIM登錄號
儲存溫度
−196°C
基因資訊
human ... NUP98(4928)
一般說明
U2OS GFP-NUP98是一种来自15岁白人女性的骨骨肉瘤细胞,其具有ZFN修饰,可从内源NUP98基因座表达GFP-NUP98转基因。
该细胞系来源于ATCC目录号HTB-96。
该细胞系来源于ATCC目录号HTB-96。
應用
U2OS细胞已被用于使用Alamar Blue和活细胞成像对细胞增殖进行评估。本品是一种人U2OS细胞系,其中的基因组NUP98基因已经以内源性标记3XFLAG™表位和绿色荧光蛋白 (GFP) 基因采用CompoZr®锌指核酸酶技术标记。 整合导致了融合蛋白的内源性表达,其中的3XFLAG连接GFP的N末端,GFP连接NUP98的N末端。荧光成像显示特征性NUP98核表达。这种稳定的细胞系通过单次克隆扩增。与通过外源性启动子过度表达的细胞系相比,靶蛋白基因调节和相应的蛋白功能得到保留。
欲了解更多信息,请访问 Cellular Reporter Cell Line页面
欲了解更多信息,请访问 Cellular Reporter Cell Line页面
特點和優勢
锌指核酸酶(ZFN)介导的荧光GFP标签的靶向整合恰好位于染色体11p15.4上的NUP98基因的起始密码子后面,以产生在蛋白N末端标记有GFP的转基因稳定表达的细胞系。
U2OS细胞是贴壁生长,倍增时间约为29个小时。
U2OS细胞是贴壁生长,倍增时间约为29个小时。
品質
经检测可用于支原体、不育、冷冻后活力、用于细胞系鉴定的短末端重复(STR)分析、用于细胞系物种确认的细胞色素氧化酶I(COI)分析。
準備報告
每周进行两到三次的培养基更新。
在37°C水浴中轻轻摇晃(约2分钟),并将小瓶盖保持在水面上,以快速解冻小瓶。用70%乙醇去污,并加入9mL培养基并离心125×g(5-7分钟)。重悬于完全培养基中并在37℃,5%CO2气体中孵育。
继代培养比例:约1:3-1:6
该细胞系的基础培养基是 McCoy′s 5A改良培养基(货号M9309)。为了制备完全生长培养基,需在基础培养基中加入以下成分:胎牛血清(货号F4135),最终浓度为10%(v/v)。
细胞冷冻培养基-DMSO 1X, 目录号C6164。
在37°C水浴中轻轻摇晃(约2分钟),并将小瓶盖保持在水面上,以快速解冻小瓶。用70%乙醇去污,并加入9mL培养基并离心125×g(5-7分钟)。重悬于完全培养基中并在37℃,5%CO2气体中孵育。
继代培养比例:约1:3-1:6
该细胞系的基础培养基是 McCoy′s 5A改良培养基(货号M9309)。为了制备完全生长培养基,需在基础培养基中加入以下成分:胎牛血清(货号F4135),最终浓度为10%(v/v)。
细胞冷冻培养基-DMSO 1X, 目录号C6164。
法律資訊
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
PP 60-65 Cell Proliferation Study of Human Osteosarcoma Cell Line (U2OS) using Alamar Blue Assayand Live Cell Imaging
IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 8(2) (2013)