主要文件
10T½
99072801, mouse embryo (c3h), Fibroblast-like
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106514
产品名称
10T½, 99072801
生物来源
mouse embryo (c3h)
生长模式
Adherent
核型
Not specified
形态学
Fibroblast-like
产品
Not specified
受体
Not specified
技术
cell culture | mammalian: suitable
运输
dry ice
储存温度
−196°C
细胞系来源
Mouse embryo fibroblast
细胞系描述
Clone 8, contact inhibited, semi-normal.
培养基
BME + 10% FBS.
传代培养常规
Split sub confluent cultures (70-80%) 1:3 ie. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA. 37°C; 5% CO2
其他说明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)