Merck
C9887
Sigma-Aldrich
氯胺-T 水合物
别名:
N-氯-4-甲基苯磺酰胺 钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O
分子量:
227.64 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
反应适用性
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: >100 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
InChI key
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
反应物用于:
  • 制备因子 Xa 抑制剂,作为新型抗凝剂
蛋白质碘化试剂。
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Radioiodination of proteins by the use of the chloramine-T method.
P J McConahey et al.
Methods in enzymology, 70(A), 210-213 (1980-01-01)