Merck
C9791
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, powder, suitable for cell culture
别名:
I型胶原蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.75
产品名称
胶原蛋白 来源于小牛皮, Bornstein and Traub Type I, solid, BioReagent, suitable for cell culture
生物来源
bovine (calf) skin
产品线
BioReagent
表单
solid
包装
poly bottle of 10 mg
poly bottle of 100 mg
poly bottle of 250 mg
poly bottle of 50 mg
技术
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖度
6‑10 μg/cm2
溶解性
0.1 M acetic acid: 1 mg/mL (Allow to stir at room temperature 1-3 hours until dissolved.)
UniProt登记号
结合特异性
Peptide Source: Fibronectin
Peptide Source: Laminin
运输
ambient
储存温度
2-8°C
基因信息
bovine ... COL1A1(282187)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
所有胶原蛋白分子均由以三螺旋构象排列的三条肽链组成,其一级结构主要以三个氨基酸作为重复基序,即每隔两个氨基酸是一个甘氨酸残基,其前面的两个位置通常为脯氨酸或4-羟基脯氨酸。I型胶原不同于其他胶原蛋白的方面为其低赖氨酸羟基化和低碳水化合物构成。I 型胶原是皮肤、骨骼、肌腱和其他纤维结缔组织的组成部分。它是具有三个多肽链的左手螺旋,并包含甘氨酸、脯氨酸和羟脯氨酸氨基酸的重复单元。它是细胞外基质的组成部分,牛中有近 28 种类型。
应用
小牛皮肤的胶原蛋白已用于::
  • 作为胶原蛋白凝胶基质的成分,用于培养窦前卵泡
  • 作为 RPMI 培养基的组成部分,用于培养乌颊鱼肾脏白细胞、巨噬细胞和嗜酸性粒细胞
  • 在接种上皮细胞培养物之前包被 transwells
该产品旨在在组织培养板上产生薄层涂层,以促进贴壁依赖性细胞的附着,推荐用量为 6-10 μg/cm2。 本品不能用于制作3-D凝胶。 I型胶原常作为细胞培养的附着基质,与成肌细胞、脊髓神经节、肝细胞、胚胎肺、心脏外植体、成纤维细胞、内皮细胞、胰岛细胞一起在I型胶原的膜或凝胶上成功培养。I型胶原也可用于特发性肺纤维化(IPF)的研究,研究内质网应激IPF对肺成纤维细胞的影响。 酸性溶液中的胶原蛋白可以产生三维支架,用于生物工程和细胞培养。
生化/生理作用
来自小牛皮的胶原蛋白用于在组织培养板上产生薄层涂层,以促进贴壁依赖性细胞的附着,推荐用量为 6-10 μg/cm2。本品不能用于制作3-D凝胶。I型胶原常作为细胞培养的附着基质,与成肌细胞、脊髓神经节、肝细胞、胚胎肺、心脏外植体、成纤维细胞、内皮细胞、胰岛细胞一起在I型胶原的膜或凝胶上成功培养。I型胶原也可用于特发性肺纤维化(IPF)的研究,研究内质网应激IPF对肺成纤维细胞的影响。酸性溶液中的胶原蛋白可以产生三维支架,用于生物工程和细胞培养。胶原蛋白编码蛋白的突变与牛疾病有关。I 型胶原蛋白在热变性时导致三重螺旋破坏形成无规卷曲。它应用于食品和化妆品中,并在组织工程中用作生物材料。
组分
所有胶原蛋白分子均由以三螺旋构象排列的三条肽链组成,其一级结构主要以三个氨基酸作为重复基序,即每隔两个氨基酸是一个甘氨酸残基,其前面的两个位置通常为脯氨酸或4-羟基脯氨酸。 I型胶原不同于其他胶原蛋白的方面为其低赖氨酸羟基化和低碳水化合物构成。
制备说明
该产品是参考以下文献中实验方案经过改良而制备的:Gallop, P.M. and Seifter, S., Meth.Enzymol., VI, 635 (1963)。 它可溶于 0.1 M 乙酸中,浓度为 1 mg/mL,应在室温下搅拌 1-3 小时直至溶解。
其他说明
胶原蛋白被分为许多种结构和遗传性不同的类型。我们使用Bornstein和Traub提出的命名法。不要混淆Sigma分类标识和公认的胶原蛋白分类类型。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
D Warnecke et al.
Osteoarthritis and cartilage, 28(11), 1482-1491 (2020-08-03)
Because the literature relating to the influence of degeneration on the viscoelasticity and tissue composition of human lateral menisci remains contradictory or completely lacking, the aim of this study was to fill these gaps by comprehensively characterising the biomechanical properties
Collagen regulates the activation of professional phagocytes of the teleost fish gilthead seabream
Castillo-Briceno P, et al.
Molecular Immunology, 46(7), 1409-1415 (2009)
Krister Gjestvang Grønlien et al.
International journal of biological macromolecules, 156, 394-402 (2020-04-15)
Natural deep eutectic solvents (NADES) have previously shown antibacterial properties alone or in combination with photosensitizers and light. In this study, we investigated the behavior of the structural protein collagen in a NADES solution. A combination of collagen and NADES
Survival and developmental competence of buffalo preantral follicles using three-dimensional collagen gel culture system
Sharma GT, et al.
Animal Reproduction Science, 114(1-3), 115-124 (2009)
Thermal stability of calf skin collagen type I in salt solutions
Komsa-Penkova R, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Protein Structure and Molecular Enzymology, 1297(2), 171-181 (1996)
商品
细胞外基质蛋白质,如层粘连蛋白、胶原蛋白和纤连蛋白,可用作细胞培养中的细胞附着基底。
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.