Merck
C9455
Sigma-Aldrich
Cellobiitol
≥98%
别名:
4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucitol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24O11
CAS号:
分子量:
344.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
SMILES 字串
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CO
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3