About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10ClNO2
CAS号:
分子量:
199.63
Beilstein:
2723444
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
推荐产品
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门