Merck
C9130
Sigma-Aldrich
L-Cystine di-β-naphthylamide dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H26N4O2S2 · 2HCl
分子量:
563.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.Cl.N[C@H](CSSC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)