主要文件
C8374
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder
别名:
胶原蛋白 来源于人类胎盘, 4 型胶原蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
产品名称
胶原 来源于人类胎盘, Bornstein and Traub Type IV, powder
生物源
human placenta
品質等級
化驗
>85% (SDS-PAGE)
形狀
powder
技術
cell culture | stem cell: suitable
雜質
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
溶解度
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
IV 型胶原在血管生成、神经疾病和转移中起关键作用。来自人胎盘的胶原蛋白已用于评估奎宁对气道上皮细胞的生物电效应、研究工程化慢病毒裂解肽的选择性毒性以及用于颗粒聚集测定以快速检测金黄色葡萄球菌( Staphylococcus aureus)上的纤连蛋白、纤维蛋白原和胶原蛋白受体。在表征人肺肿瘤相关抗原过程中,它还用于镁依赖性胶原结合分析。
生化/生理作用
在发育期间,胶原蛋白 IV 广泛分布在 BM 中。在成熟过程中,该网络以显著的组织特定方式被部分取代,从而定义 BM 结构和功能。已显示胶原蛋白 IV 结合血小板、肝细胞、角质形成细胞、内皮细胞、肾小球膜细胞、胰腺细胞和一些肿瘤细胞。
自身免疫性疾病肺出血肾炎综合征中的组织损伤是由靶向胶原蛋白 IV α3 链的致病性自身抗体引起的。COL4A5 的突变与 Alport 综合征有关。
成分
所有胶原分子由以三螺旋构象排列的三条多肽链组成,其主要结构主要是在每三个位置具有甘氨酸的重复基序,并且脯氨酸或 4-羟基脯氨酸经常在甘氨酸残基之前。IV 型胶原仅在基底膜中发生,并含有多达六个遗传上不同的 α-链。
注意
该产品应在-20°C下干燥保存,在此条件下可保持活性3年。
準備報告
该粉末可在无菌条件下复溶。5 M 乙酸、PBS 或 1 mg/mL 水。PBS 溶液在-20℃ 下可稳定保存至少一年。
分析報告
SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳在和基底膜胶原蛋白相同的还原条件下测试,得到三条主要条带。
其他說明
胶原蛋白被分为许多种结构和遗传性不同的类型。 我们使用 Bornstein和Traub提出的系统命名法。 小心不要混淆Sigma命名系统和通用的胶原蛋白分类类型。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jian Liu et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 348-348 (2020-08-14)
The biological role of miR-203 and the underlying mechanisms on the proliferation of epidermal stem cells (ESCs) have not yet been reported during the progression of chronic wound healing in diabetes mellitus. Our previous studies have observed that the expression
Type IV collagen: structure, gene organization, and role in human diseases. Molecular basis of Goodpasture and Alport syndromes and diffuse leiomyomatosis.
B G Hudson et al.
The Journal of biological chemistry, 268(35), 26033-26036 (1993-12-15)
R Kalluri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(13), 6201-6205 (1994-06-21)
Human Goodpasture syndrome is a lethal form of autoimmune disease that is characterized by pulmonary hemorrhage and glomerulonephritis. The tissue injury is mediated by autoantibodies that bind to glomerular and alveolar basement membrane. The target autoantigen is alpha 3(IV) collagen
Jiachao Yu et al.
Scientific reports, 10(1), 3695-3695 (2020-03-01)
In situ molecular imaging of protein films adsorbed on a solid surface in water was realized by using a vacuum compatible microfluidic interface and time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS). Amino acid fragments from such hydrated protein films are observed
Akiko Nagaishi et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 71(5), 876-880 (2013-06-20)
Patients with myasthenia gravis(MG) are divided into three groups: (1) acetylcholine receptor antibody positive MG: 80%, (2) muscle-specific receptor tyrosine kinase (MuSK) antibody positive MG: 5-10%, and (3) double seronegative MG. In 2011, autoantibodies (Abs) against low-density lipoprotein receptor-related protein