Merck
C8091
Sigma-Aldrich
α-氯醛糖
BioXtra, ≥98%
别名:
1,2-O-(2,2,2-三氯亚乙基)-α-D-呋喃(型)葡萄糖, Anhydro-D-glucochloral, 氯醛糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11Cl3O6
CAS号:
分子量:
309.53
Beilstein:
85418
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
產品線
BioXtra
化驗
≥98%
雜質
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
<0.1%
溶解度
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): <0.05%
正離子痕跡
Al: <0.0005%
Ca: <0.002%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI 密鑰
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N