C7795
氯霉素,大包装
γ-irradiated
别名:
D-(−)-苏-2,2-二氯-N-[β-羟基-α-(羟甲基)-β-(4-硝基苯基)乙基]乙酰胺, D-(−)-苏-2-二氯乙酰胺基-1-(4-硝基苯基)-1,3-丙二醇, D-苏-2,2-二氯-N-β[-羟基-α-(羟甲基)-4-硝基苯乙基]乙酰胺, 氯霉素
About This Item
推荐产品
质量水平
无菌性
γ-irradiated
表单
powder
pKa
~5.5
mp
149-153 °C (lit.)
溶解性
absolute ethanol: 5-20 mg/mL (as a stock solution)
methanol: soluble (as a stock solution)
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
基因信息
human ... CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
耐药性机制:使用氯霉素乙酰转移酶会使产物乙酰化并使其失活。
抗菌谱:这是一种针对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的广谱抗生素,主要用于眼科和兽医目的。
注意
制备说明
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges