Merck
C7271
Sigma-Aldrich
Z-Val-Gly-Arg p-nitroanilide acetate salt
protease substrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H36N8O7
CAS号:
分子量:
584.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O