等級
ACS reagent
燃燒殘留物
≤0.05%
顏色
clear
mp
150-155 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: passes test
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][N+]([H])([H])[H].[O-]N(N=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5N2O2.H3N/c9-7-8(10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;1H3/q-1;/p+1
InChI 密鑰
GDEBSAWXIHEMNF-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges