Merck
C6752
Sigma-Aldrich
Z-Val-Leu
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H28N2O5
CAS号:
分子量:
364.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)