主要文件
C6557
Nunc® Lab-Tek® II\腔室载玻片系统
wells 2, well area 4 cm2, sterile
别名:
cell culture chamber, chamber slides, microscope slides, microscopy slides
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122600
NACRES:
NB.22
物料
colorless
polystyrene chamber
无菌性
sterile
特点
CE marked
包装
pack of 16 ea
case of 96 ea
制造商/商品名称
Nunc 154461
孔面积
4 cm2
2
工作体积
1.0-2.0 mL
适用性
suitable for (cell culture; attachment and growth of cells)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Nunc® Lab-Tek® II腔室载玻片系统
  • 可拆除的聚苯乙烯培养基腔室,有1、2、4和8孔四种规格
  • 无荧光的显微镜载玻片,为圆角玻璃(25×75×1.2 mm)
  • 生物相容性粘合剂
  • 聚苯乙烯封盖
  • 在玻片上印有惰性的疏水孔隔板
  • Superfrost® 印刷书写区域
  • 经过处理,适合细胞的附着和生长
  • 每个包装中配有载玻片分离器
法律信息
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Superfrost is a registered trademark of Erie Scientific Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)