Merck
C5989
Sigma-Aldrich
pCMV-MAT-Tag®-FLAG®-1 Expression Vector
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Transient, cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG® dual tagged fusion proteins under the CMV promoter. Supplied with pCMV-FLAG-MAT-1+MAPK1 Control Vector.
其他說明
您可在我们的FLAG®文献门户上浏览更多应用文献。
法律資訊
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)