Merck
C5876
Sigma-Aldrich
Z-Cys(Bzl)-OH
别名:
N-苄氧羰基-S-苄基-L-半胱氨酸, Nα-Z-S-苄基-L-半胱氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H19NO4S
CAS号:
分子量:
345.41
Beilstein:
1155032
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
水污染物質分類(WGK)
WGK 3