主要文件
C5731
Sigma-Aldrich
μ-Conotoxin GIIIB
>99%, From Conus geographus, lyophilized powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
>99%
形狀
lyophilized powder
分子量
2640 Da
儲存溫度
−20°C
生化/生理作用
Specific blocker of skeletal muscle voltage-gated sodium channel.
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)