Merck
C5002
Sigma-Aldrich
Z-Pro-Leu-Gly amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H30N4O5
CAS号:
分子量:
418.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(N)=O